(3-Methoxybenzyl)methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925353-1G OR925353-5G
APOSOR925353-1GEA 0 EUR
APOSOR925353-1G APOSOR925353-5G
(3-Methoxybenzyl)methylamine 95%
(3-Methoxybenzyl)methylamine
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04618244
Núm. CAS: 41789-95-1