5-Methylnicotinamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925361-1G OR925361-5G
APOSOR925361-1GEA 183 EUR
APOSOR925361-1G APOSOR925361-5G
5-Methylnicotinamide 95%
5-Methylnicotinamide
Formula: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664041
Núm. CAS: 70-57-5