1-Naphthoyl cyanide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Naphthalenecarbonyl Cyanide
OR925363-10G OR925363-1G OR925363-5G
APOSOR925363-10GEA 886 EUR
APOSOR925363-10G APOSOR925363-1G APOSOR925363-5G
1-Naphthoyl cyanide 95%
1-Naphthoyl cyanide
Formula: C₁₂H₇NO
MW: 181,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060239
Núm. CAS: 14271-86-4