cis-Anhídrido 1,2,3,6-tetrahidroftalico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925364-100G OR925364-1KG OR925364-500G
APOSOR925364-100GEA 125 EUR
APOSOR925364-100G APOSOR925364-1KG APOSOR925364-500G
cis-Anhídrido 1,2,3,6-tetrahidroftalico 95%
cis-Anhídrido 1,2,3,6-tetrahidroftalico
Formula: C₈H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005916
Núm. CAS: 935-79-5