1-sec-Butil-4-nitrobenceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925365-1G OR925365-25G OR925365-5G
APOSOR925365-1GEA 0 EUR
APOSOR925365-1G APOSOR925365-25G APOSOR925365-5G
1-sec-Butil-4-nitrobenceno 95%
1-sec-Butil-4-nitrobenceno
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130025
Núm. CAS: 4237-40-5