4,4'-Bipiperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925367-1G OR925367-5G
APOSOR925367-1GEA 179 EUR
APOSOR925367-1G APOSOR925367-5G
4,4'-Bipiperidine 98%
4,4'-Bipiperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01104315
Núm. CAS: 15336-72-8