Cloruro de 3-ciclopentilpropionilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925382-100G OR925382-25G
APOSOR925382-100GEA 169 EUR
APOSOR925382-100G APOSOR925382-25G
Cloruro de 3-ciclopentilpropionilo 95%
Cloruro de 3-ciclopentilpropionilo
Formula: C₈H₁₃ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001391
Núm. CAS: 104-97-2