Nitrato de isopentilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isopentyl nitrate, 3-Methylbutyl nitrate, Isoamyl nitrate
OR925387-25G OR925387-5G
APOSOR925387-25GEA 299 EUR
APOSOR925387-25G APOSOR925387-5G
Nitrato de isopentilo 95%
Nitrato de isopentilo
Formula: C₅H₁₁NO₃
MW: 133.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007042
Núm. CAS: 543-87-3
Índice Merck: 12,05136