N-Methyl-1-phenylpropylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1-Methylaminopropyl)benzene
OR925403-10G OR925403-1G OR925403-5G
APOSOR925403-10GEA 964 EUR
APOSOR925403-10G APOSOR925403-1G APOSOR925403-5G
N-Methyl-1-phenylpropylamine 95%
N-Methyl-1-phenylpropylamine
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038424
Núm. CAS: 7713-71-5