2,6-Dimetoxinaftaleno ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925404-25G OR925404-5G
APOSOR925404-25GEA 0 EUR
APOSOR925404-25G APOSOR925404-5G
2,6-Dimetoxinaftaleno ≥98%
2,6-Dimetoxinaftaleno
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004063
Núm. CAS: 5486-55-5