3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(2-Carboxyethyl)benzoic Acid
OR925442-25G
APOSOR925442-25GEA 169 EUR
APOSOR925442-25G
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016560
Núm. CAS: 38628-51-2