6-Acetyl-2-Benzoxazolinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925460-1G OR925460-5G
APOSOR925460-1GEA 0 EUR
APOSOR925460-1G APOSOR925460-5G
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone 95%
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01664312
Núm. CAS: 54903-09-2