Fmoc-3,4-dehydroPro-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925492-1G OR925492-250MG OR925492-500MG
APOSOR925492-1GEA 538 EUR
APOSOR925492-1G APOSOR925492-250MG APOSOR925492-500MG
Fmoc-3,4-dehydroPro-OH 97%
Fmoc-3,4-dehydroPro-OH
Formula: C₂₀H₁₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151940
Núm. CAS: 135837-63-7