Isocianato de tricloroacetilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925510-25G
OR925510-5G
APOSOR925510-25GEA
429
EUR
APOSOR925510-25G
APOSOR925510-5G
Isocianato de tricloroacetilo 95%
Isocianato de tricloroacetilo
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₃Cl₃NO₂ Pto. Ebullición: 80…85 °C Densidad: 1,59 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 65 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002033 Núm. CAS: 3019-71-4 UN: 2206 ADR: 6.1,III |