6-Nitrochromone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925526-25G OR925526-5G
APOSOR925526-25GEA 526 EUR
APOSOR925526-25G APOSOR925526-5G
6-Nitrochromone 95%
6-Nitrochromone
Formula: C₉H₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02954226
Núm. CAS: 51484-05-0