Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Chlorothioformyl Chloride, Chloroformylsulphenyl Chloride
OR925562-10G OR925562-25G
APOSOR925562-10GEA 72.5 EUR
APOSOR925562-10G APOSOR925562-25G
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Formula: CCl₂OS
MW: 130.97 g/mol
Pto. Ebullición: 98 °C
Densidad: 1.552 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000703
Núm. CAS: 2757-23-5
UN: 3265
ADR: 8 II