1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925565-25G OR925565-5G
APOSOR925565-25GEA 121 EUR
APOSOR925565-25G APOSOR925565-5G
1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 95%
1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formula: C₁₂H₁₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501660
Núm. CAS: 40240-12-8