2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925603-1G OR925603-5G
APOSOR925603-1GEA 106 EUR
APOSOR925603-1G APOSOR925603-5G
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid
Formula: C₅H₅NO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09991935
Núm. CAS: 7504-44-1