2-Cyclohexylethylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Aminoethyl)cyclohexane hydrochloride, 2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
OR925622-1G OR925622-5G
APOSOR925622-1GEA 150 EUR
APOSOR925622-1G APOSOR925622-5G
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride 95%
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₈ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01734731
Núm. CAS: 5471-55-6