(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Propoxyphenyl)acetic acid
OR925627-1G OR925627-5G
APOSOR925627-1GEA 151 EUR
APOSOR925627-1G APOSOR925627-5G
(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Propoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00460580
Núm. CAS: 26118-57-0