5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid
OR925637-1G OR925637-5G
APOSOR925637-1GEA 60.9 EUR
APOSOR925637-1G APOSOR925637-5G
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05668325
Núm. CAS: 110256-15-0