Acetato de 4-clorobutilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925717-100G OR925717-500G
APOSOR925717-100GEA 0 EUR
APOSOR925717-100G APOSOR925717-500G
Acetato de 4-clorobutilo 98%
Acetato de 4-clorobutilo
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001013
Núm. CAS: 6962-92-1