1-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925721-100MG OR925721-1G OR925721-250MG
APOSOR925721-100MGEA 161 EUR
APOSOR925721-100MG APOSOR925721-1G APOSOR925721-250MG
1-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylethanamine 95%
1-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylethanamine
Formula: C₉H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116067
Núm. CAS: 24520-60-3