tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Boc-2-azetidinone
OR925839-1G OR925839-250MG
APOSOR925839-1GEA 502 EUR
APOSOR925839-1G APOSOR925839-250MG
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₃NO₃
MW: 171.2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08751345
Núm. CAS: 1140510-99-1