Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: cis-Methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
OR925859-5G
APOSOR925859-5GEA 132 EUR
APOSOR925859-5G
Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride 96%
Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 193,67 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08274537
Núm. CAS: 61367-16-6