6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(N,N-Dimethylamino)-6-chloro-2-methylpyrimidine
OR925862-1G OR925862-5G
APOSOR925862-1GEA 58 EUR
APOSOR925862-1G APOSOR925862-5G
6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine
Formula: C₇H₁₀ClN₃
MW: 171,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782030
Núm. CAS: 58514-89-9