2-Methylthiazole-5-methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Methylthiazol-5-yl)methanol
OR925922-1G OR925922-250MG OR925922-5G
APOSOR925922-1GEA 179 EUR
APOSOR925922-1G APOSOR925922-250MG APOSOR925922-5G
2-Methylthiazole-5-methanol 95%
2-Methylthiazole-5-methanol
Formula: C₅H₇NOS
MW: 129.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12912988
Núm. CAS: 56012-38-5