4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-chloro-5H,6H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one, 4-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6(7H)-one
OR925978-5G
APOSOR925978-5GEA 217 EUR
APOSOR925978-5G
4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one 96%
4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one
Formula: C₆H₄ClN₃O
MW: 169,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832903
Núm. CAS: 346599-63-1