3-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,2,4-oxadiazole 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR925985-1G OR925985-250MG
APOSOR925985-1GEA 0 EUR
APOSOR925985-1G APOSOR925985-250MG
3-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,2,4-oxadiazole 95%
3-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₆H₉ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864313
Núm. CAS: 189130-87-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR