Furfuryl methyl disulphide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925998-100G OR925998-25G
APOSOR925998-100GEA 60.9 EUR
APOSOR925998-100G APOSOR925998-25G
Furfuryl methyl disulphide 97%
Furfuryl methyl disulphide
Formula: C₆H₈OS₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012326
Núm. CAS: 57500-00-2