5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Ethyl-2-thiouracil
OR926014-1G OR926014-250MG
APOSOR926014-1GEA 106 EUR
APOSOR926014-1G APOSOR926014-250MG
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 95%
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
Formula: C6H8N2OS
MW: 156,2100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079592
Núm. CAS: 34171-37-4