(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926016-1G OR926016-5G
APOSOR926016-1GEA 72.5 EUR
APOSOR926016-1G APOSOR926016-5G
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₈H₂₈BrOP
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191781
Núm. CAS: 54314-85-1