3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR926040-100MG OR926040-250MG
APOSOR926040-100MGEA 58 EUR
APOSOR926040-100MG APOSOR926040-250MG
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formula: C7H6BrN3
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08234998
Núm. CAS: 375857-62-8