Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato
Proveedor: Apollo Scientific
OR926084-25G OR926084-100G
APOSOR926084-25GEA 23.2 EUR
APOSOR926084-25G APOSOR926084-100G
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Pto. de fusión: 213…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149243
Núm. CAS: 125572-95-4