4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926089-1G OR926089-25G OR926089-5G
APOSOR926089-1GEA 102 EUR
APOSOR926089-1G APOSOR926089-25G APOSOR926089-5G
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042806
Núm. CAS: 23459-13-4