Ethyl-4-bromobenzoyl formate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-(4-bromophenyl)-2-oxoacetate
OR926113-5G
APOSOR926113-5GEA 59.6 EUR
APOSOR926113-5G
Ethyl-4-bromobenzoyl formate 95%
Ethyl-4-bromobenzoyl formate
Formula: C₁₀H₉BrO₃
MW: 257,09 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C/0,1mmHg
Densidad: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659764
Núm. CAS: 20201-26-7