2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926134-1G OR926134-5G
APOSOR926134-1GEA 59.6 EUR
APOSOR926134-1G APOSOR926134-5G
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910263
Núm. CAS: 1780-32-1