Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926136-10G OR926136-1G OR926136-5G
APOSOR926136-10GEA 806 EUR
APOSOR926136-10G APOSOR926136-1G APOSOR926136-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234561
Núm. CAS: 2226-86-0