3-Isopropyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926198-1G OR926198-250MG
APOSOR926198-1GEA 734 EUR
APOSOR926198-1G APOSOR926198-250MG
3-Isopropyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95%
3-Isopropyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formula: C₈H₁₄N₄
MW: 166,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743507
Núm. CAS: 952182-05-7