4-Butylmorpholine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926210-25G OR926210-5G
APOSOR926210-25GEA 451 EUR
APOSOR926210-25G APOSOR926210-5G
4-Butylmorpholine 95%
4-Butylmorpholine
Formula: C₈H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023401
Núm. CAS: 1005-67-0