2-Etil-3,5-dimetilpiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926270-1G OR926270-5G
APOSOR926270-1GEA 313 EUR
APOSOR926270-1G APOSOR926270-5G
2-Etil-3,5-dimetilpiridina 95%
2-Etil-3,5-dimetilpiridina
Formula: C₉H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051049
Núm. CAS: 1123-96-2