Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926281-1G
OR926281-5G
APOSOR926281-1GEA
226
EUR
APOSOR926281-1G
APOSOR926281-5G
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Formula:
C₇H₉NO₃ MW: 155,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075736 Núm. CAS: 20328-15-8 |