3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926294-5G
APOSOR926294-5GEA 149 EUR
APOSOR926294-5G
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 95%
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005221
Núm. CAS: 2386-25-6