2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926305-25G OR926305-5G
APOSOR926305-25GEA 71.2 EUR
APOSOR926305-25G APOSOR926305-5G
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone 95%
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
Formula: C₇H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209504
Núm. CAS: 4077-47-8