5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926328-1G OR926328-250MG OR926328-5G
APOSOR926328-1GEA 122 EUR
APOSOR926328-1G APOSOR926328-250MG APOSOR926328-5G
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile 98%
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Formula: C₅H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11934282
Núm. CAS: 38693-82-2