2,7-Dihidroxinaftaleno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Naftaleno-2,7-diol
OR926339-1KG
APOSOR926339-1KGEA 0 EUR
APOSOR926339-1KG
2,7-Dihidroxinaftaleno 98%
2,7-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. de fusión: 184…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004085
Núm. CAS: 582-17-2