tert-Butyl (cyanomethyl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile
OR926356-100G
APOSOR926356-100GEA 140 EUR
APOSOR926356-100G
tert-Butyl (cyanomethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (cyanomethyl)carbamate
Formula: C₇H₁₂N₂O₂
MW: 156,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00239390
Núm. CAS: 85363-04-8