Dimethylphenylsilanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926383-1G OR926383-5G
APOSOR926383-1GEA 139 EUR
APOSOR926383-1G APOSOR926383-5G
Dimethylphenylsilanol 95%
Dimethylphenylsilanol
Formula: C₈H₁₂OSi
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276879
Núm. CAS: 5272-18-4