Methyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926394-1G OR926394-5G
APOSOR926394-1GEA 104 EUR
APOSOR926394-1G APOSOR926394-5G
Methyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 98%
Methyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12912101
Núm. CAS: 443912-70-7