Ácido 3-(metiltio)benzoico 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9264-1G OR9264-25G OR9264-5G
APOSOR9264-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9264-1G APOSOR9264-25G APOSOR9264-5G
Ácido 3-(metiltio)benzoico 98+%
Ácido 3-(metiltio)benzoico
Formula: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Pto. de fusión: 126…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156993
Núm. CAS: 825-99-0